missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TCF7/TCF1 Antibody (812145), mFluor Violet 500 SE, Novus Biologicals™

Código de producto. 18574568 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18574568 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18574568

Marca: Novus Biologicals FAB8224MFV500

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

TCF7/TCF1 Monoclonal antibody specifically detects TCF7/TCF1 in Mouse samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TCF7/TCF1
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 812145
Conjugado mFluor Violet 500 SE
Dilución Western Blot, Intracellular Staining by Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen FLJ36364, MGC47735, T-cell factor 1, T-cell specific, TCF1, TCF-7, transcription factor 7 (T-cell specific, HMG-box)
Especie del huésped Rat
Inmunógeno E. coli-derived recombinant mouse TCF7/TCF1, Gly61-Gly116, Accession # Q00417
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Signal Transduction, Wnt Signaling Pathway
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6932
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.