missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TCF4 Antibody (TCF4/2252), PE, Novus Biologicals™

Código de producto. 18612128 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18612128 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18612128 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP314192PE

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

TCF4 Monoclonal antibody specifically detects TCF4 in Human samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TCF4
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon TCF4/2252
Conjugado PE
Formulación PBS
Alias de gen BHLHB19, bHLHb19E2-2, Class B basic helix-loop-helix protein 19, Immunoglobulin transcription factor 2, ITF-2, ITF2PTHS, MGC149724, SEF-2, SEF2-1, SEF2-1A, SEF2-1B, SEF2MGC149723, SL3-3 enhancer factor 2, TCF-4, transcription factor 4
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant human TCF4 protein fragment (around aa 365-671) (exact sequence is proprietary) (Uniprot: P15884 )
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Transcription Factors and Regulators
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6925
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2c κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.