missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TCF4 Antibody (TCF4/1705), DyLight 680, Novus Biologicals™

Código de producto. 18564040 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18564040 100 μg 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18564040

Marca: Novus Biologicals NBP308236FR

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

TCF4 Monoclonal antibody specifically detects TCF4 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TCF4
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
Clasificación Monoclonal
Clon TCF4/1705
Conjugado DyLight 680
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen BHLHB19, bHLHb19E2-2, Class B basic helix-loop-helix protein 19, Immunoglobulin transcription factor 2, ITF-2, ITF2PTHS, MGC149724, SEF-2, SEF2-1, SEF2-1A, SEF2-1B, SEF2MGC149723, SL3-3 enhancer factor 2, TCF-4, transcription factor 4
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant human TCF4 protein fragment (around aa 365-671) (exact sequence is proprietary) (Uniprot: P15884 )
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Transcription Factors and Regulators
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6925
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.