Learn More
TCF4 Antibody (TCF4/1705), Alexa Fluor™ 647, Novus Biologicals™
Código de producto. 18571243 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
18571243 100 μg 100 microlitros
1 options
Código de producto. 18571243
Marca: Novus Biologicals NBP308236AF647
Mouse Monoclonal Antibody
TCF4 Monoclonal antibody specifically detects TCF4 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno TCF4
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
Clasificación Monoclonal
Clon TCF4/1705
Conjugado Alexa Fluor 647
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen BHLHB19, bHLHb19E2-2, Class B basic helix-loop-helix protein 19, Immunoglobulin transcription factor 2, ITF-2, ITF2PTHS, MGC149724, SEF-2, SEF2-1, SEF2-1A, SEF2-1B, SEF2MGC149723, SL3-3 enhancer factor 2, TCF-4, transcription factor 4
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant human TCF4 protein fragment (around aa 365-671) (exact sequence is proprietary) (Uniprot: P15884 )
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Transcription Factors and Regulators
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6925
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a κ