Learn More
TCF4 Antibody (7B1B3) - BSA Free, Novus Biologicals™
Código de producto. 18050504 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mL
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.03 ml
0.10 ml
18050504 0.1 mL 0.10 ml
18633568 0.025 mL 0.03 ml
2 options
Código de producto. 18050504
Marca: Novus Biologicals NBP261897
Mouse Monoclonal Antibody
TCF4 Monoclonal specifically detects TCF4 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno TCF4
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon 7B1B3
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:2000, Flow Cytometry 1:200-1:400, ELISA 1:10000
Formulación PBS with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen BHLHB19, bHLHb19E2-2, Class B basic helix-loop-helix protein 19, Immunoglobulin transcription factor 2, ITF-2, ITF2PTHS, MGC149724, SEF-2, SEF2-1, SEF2-1A, SEF2-1B, SEF2MGC149723, SL3-3 enhancer factor 2, TCF-4, transcription factor 4
Símbolos de los genes TCF4
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Purified recombinant fragment of human TCF4 (AA: 518-667) expressed in E. Coli.
Peso molecular del antígeno 147 kDa
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.1 mL
Disciplina de investigación Transcription Factors and Regulators
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6925
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG2b