Learn More
TCF-2/HNF-1 beta Antibody (3H4), Novus Biologicals™
Código de producto. 18359379 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.01 miligramo
18359379 0.1 mg 0.01 miligramo
1 options
Código de producto. 18359379
Marca: Novus Biologicals H00006928M01
Mouse Monoclonal Antibody
TCF-2/HNF-1 beta Monoclonal antibody specifically detects TCF-2/HNF-1 beta in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno TCF-2/HNF-1 beta
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon 3H4
Conjugado Unconjugated
Formulación In 1x PBS, pH 7.4
N.º de referencia del gen NP_000449
Alias de gen FJHN, hepatocyte nuclear factor 1-beta, HNF1 beta A, HNF1 homeobox B, HNF-1B, HNF1beta, HNF-1-beta, HNF2, Homeoprotein LFB3, LFB3, LF-B3, MODY5HPC11, TCF-2, TCF2transcription factor 2, hepatic, LF-B3, variant hepatic nuclear factor, Transcription factor 2, transcription factor 2, hepatic, Variant hepatic nuclear factor 1, vHNF1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno TCF2 (NP_000449, 29 a.a. ~ 118 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa. ALEELLPSPNFGVKLETLPLSPGSGAEPDTKPVFHTLTNGHAKGRLSGDEGSEDGDDYDTPPILKELQALNTEEAAEQRAEVDRMLSEDP
Método de purificación IgG purified
Cantidad 0.1 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Diabetes Research
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6928
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Aliquot and store at -20°C or -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG2a κ