missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TCF-12/HTF4 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. p-200067080 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mg
Tamaño de la unidad:
25 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18557121 0.025 mg 25 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18557121

Marca: Novus Biologicals NBP1763040.025mg

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

TCF-12/HTF4 Polyclonal specifically detects TCF-12/HTF4 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TCF-12/HTF4
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 0.5-1 μg/mL, ELISA 1:100-1:2000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 10 μg/mL
Formulación PBS with 0.02% Sodium Azide
N.º de referencia del gen Q99081
Alias de gen BHLHB20, bHLHb20E-box-binding protein, Class B basic helix-loop-helix protein 20, HEBDNA-binding protein HTF4, helix-loop-helix transcription factor 4, HsT17266, HTF4TCF-12, transcription factor 12, Transcription factor HTF-4
Símbolos de los genes TCF12
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Antibody was raised against a 19 amino acid synthetic peptide near the amino terminus of human TCF12. The immunogen is located within amino acids 50 - 100 of TCF12. Amino Acid Squence: QPSPSYDSSRGFTDSPHYS
Peso molecular del antígeno 73 kDa
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.025 mg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6938
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.