missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TCF-12/HTF4 Antibody (2E9), Novus Biologicals™

Código de producto. 18315059 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.01 miligramo
Código de producto. Cantidad unitSize
18315059 0.1 mg 0.01 miligramo
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18315059

Marca: Novus Biologicals H00006938M01

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

TCF-12/HTF4 Monoclonal antibody specifically detects TCF-12/HTF4 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), KnockDown
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TCF-12/HTF4
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), KnockDown
Clasificación Monoclonal
Clon 2E9
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Knockdown Validated
Formulación In 1x PBS, pH 7.4
N.º de referencia del gen NP_996919
Alias de gen BHLHB20, bHLHb20E-box-binding protein, Class B basic helix-loop-helix protein 20, HEBDNA-binding protein HTF4, helix-loop-helix transcription factor 4, HsT17266, HTF4TCF-12, transcription factor 12, Transcription factor HTF-4
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno TCF12 (NP_996919, 364 a.a. ~ 453 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa. VGSPSPLTGTSQWPRPGGQAPSSPSYENSLHSLKNRVEQQLHEHLQDAMSFLKDVCEQSRMEDRLDRLDDAIHVLRNHAVGPSTSLPAGH
Método de purificación IgG purified
Cantidad 0.1 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Immunology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6938
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Aliquot and store at -20C or -80C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG2a κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.