Learn More
TCEB2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Especificaciones
Antígeno | TCEB2 |
---|---|
Concentración | 0.25 mg/mL |
Aplicaciones | Immunoprecipitation, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16817393
|
Proteintech
10779-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16807393
|
Proteintech
10779-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
SIII, also known as elongin, is a general transcription elongation factor that increases the RNA polymerase II transcription elongation past template-encoded arresting sites. Subunit A is transcriptionally active and its transcription activity is strongly enhanced by binding to the dimeric complex of the SIII regulatory subunits B and C (elongin BC complex).Especificaciones
TCEB2 | |
Immunoprecipitation, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Rat, Human, Mouse | |
P62869, P62870, Q15370 | |
67673, 6923, 81807 | |
TCEB2 Fusion Protein Ag1228 | |
Primary | |
-20°C | |
ELOB |
0.25 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
ELOB, Elongin 18 kDa subunit, Elongin B, SIII, SIII p18, TCEB2 | |
Elob | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |