missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TCEAL2 Antibody - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. 18613851 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.02 mL
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.02 ml
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18613851 0.1 mL 0.10 ml
18616580 0.02 mL 0.02 ml
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18613851

Marca: Novus Biologicals NBP2936240.1ml

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

TCEAL2 Polyclonal antibody specifically detects TCEAL2 in Mouse samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TCEAL2
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:2000
Formulación PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Alias de gen my048, MY0876G05, TCEA-like protein 2, transcription elongation factor A (SII)-like 2, transcription elongation factor A protein-like 2, Transcription elongation factor S-II protein-like 2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-110 of human TCEAL2 (NP_525129.1). MEKLFNENEGMPSNQGKIDNEEQPPHEGKPEVACILEDKKLENEGNTENTGKRVEEPLKDKEKPESAGKAKGEGKSERKGKSEMQGGSKTEGKPERGGRAEGEGEPDSER
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 140597
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.