Learn More
TCAP Antibody, Novus Biologicals™
Código de producto. p-200102574 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
20 microlitros
30231339 100 μL 100 microlitros
30233107 20 μL 20 microlitros
2 options
Código de producto. 30231339
Marca: Novus Biologicals NBP335361100ul
Rabbit Polyclonal Antibody
TCAP Polyclonal antibody specifically detects TCAP in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno TCAP
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:100 - 1:500, ELISA
Formulación PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Alias de gen 19 kDa sarcomeric protein, CMD1NTitin cap protein, LGMD2G, limb girdle muscular dystrophy 2G (autosomal recessive), T-cap, TELE, telethonin, titin-cap (telethonin)
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-167 of human TCAP (NP_003664.1).,, Sequence:, MATSELSCEVSEENCERREAFWAEWKDLTLSTRPEEGCSLHEEDTQRHETYHQQGQCQVLVQRSPWLMMRMGILGRGLQEYQLPYQRVLPLPIFTPAKMGATKEEREDTPIQLQELLALETALGGQCVDRQEVAEITKQLPPVVPVSKPGALRRSLSRSMSQEAQRG
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 8557
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG