missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TC21/R-Ras2 Antibody (EM-50), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™

Código de producto. 30152604 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30152604 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30152604

Marca: Novus Biologicals NBP262216CL1

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

TC21/R-Ras2 Monoclonal antibody specifically detects TC21/R-Ras2 in Human,Monkey samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Western Blot,Flow (Intracellular),Immunocytochemistry/Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TC21/R-Ras2
Aplicaciones Flow Cytometry, ELISA, Western Blot, Flow Cytometry (Intracellular Staining), Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon EM-50
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Alias de gen ras-related protein R-Ras2, related RAS viral (r-ras) oncogene homolog 2, TC21Ras-like protein TC21, Teratocarcinoma oncogene
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human TC21
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 22800
Especies diana Human, Monkey
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.