Learn More
TC21/R-Ras2 Antibody (2D3-4B8), Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18386529 Alle ansehen Bio Techne Produkte
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Cantidad:
100 μg
missing translation for 'unitSize'
100 microgramos
Artikelnummer. Cantidad unitSize
18386529 100 μg 100 microgramos
1 missing translation for 'options'
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18386529
missing translation for 'mfr': Novus Biologicals H00022800M01100ug
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Mouse Monoclonal Antibody
TC21/R-Ras2 Monoclonal antibody specifically detects TC21/R-Ras2 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), KnockDown
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antígeno TC21/R-Ras2
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), KnockDown
Clasificación Monoclonal
Clon 2D3-4B8
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500, ELISA 1:100 to 1:2000, Immunohistochemistry 1:10 to 1:500, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:10 to 1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:10 to 1:500, Knockdown Validated
Formulación In 1x PBS, pH 7.4
N.º de referencia del gen AAH13106
Alias de gen ras-related protein R-Ras2, related RAS viral (r-ras) oncogene homolog 2, TC21Ras-like protein TC21, Teratocarcinoma oncogene
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno RRAS2 (AAH13106, 1 a.a. ~ 204 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa. MAAAGWRDGSGQEKYRLVVVGGGGVGKSALTIQFIQSYFVTDYDPTIEDSYTKQCVIDDRAARLDILDTAGQEEFGAMREQYMRTGEGFLLVFSVTDRGSFEEIYKFQRQILRVKDRDEFPMILIGNKADLDHQRQVTQEEGQQLARQLKVTYMEASAKIRMNVDQAFHELVRVIRKFQEQECPPSPEPTRKEKDKKGCHCVIF
Método de purificación IgG purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 22800
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Aliquot and store at -20°C or -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.