Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP) |
| Tipo de conexión | 25 mm |
| Material | Perfluorocaucho |
| Tipo | Junta TC |
| Cantidad | 4/pack |
| Diámetro interior (métrico) | 6,5 mm |