Descripción
TBX20 Monoclonal antibody specifically detects TBX20 in Human,Mouse samples. It is validated for Western Blot
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | TBX20 |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | OTI3D12 |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 1:2000 |
| Formulación | PBS (pH 7.3) 1% BSA, 50% glycerol |
| Alias de gen | ASD4, T-box 20, T-box protein 20, T-box transcription factor TBX20 |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 1-340 of human TBX20(NP_001071121) produced in E.coli. |
| Mostrar más |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?