Learn More
TBX20 Antibody (OTI3D12), Novus Biologicals Biologicals™
Código de producto. 30306221 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
30 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30306221 30 μL 30 microlitros
30306262 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30306221 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP34494030ul
Mouse Monoclonal Antibody
TBX20 Monoclonal antibody specifically detects TBX20 in Human,Mouse samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno TBX20
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI3D12
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:2000
Formulación PBS (pH 7.3) 1% BSA, 50% glycerol
Alias de gen ASD4, T-box 20, T-box protein 20, T-box transcription factor TBX20
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 1-340 of human TBX20(NP_001071121) produced in E.coli.
Método de purificación >95%
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Angiogenesis, Cardiovascular Biology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 57057
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at -20 degrees C. Avoid freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG1