Learn More
TBX1 Antibody, Novus Biologicals™
Código de producto. 18628976 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
25 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
25 microlitros
18628976 25 μL 25 microlitros
18244452 100 μL 100 microlitros
2 options
Código de producto. 18628976
Marca: Novus Biologicals NBP25666725ul
Rabbit Polyclonal Antibody
TBX1 Polyclonal specifically detects TBX1 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno TBX1
Aplicaciones Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1-4 μg/mL
Formulación PBS, pH 7.2, containing 40% glycerol with 0.02% Sodium Azide
Alias de gen brachyury, CAFS, CTHM, DGCR, DGS, DORV, T-box 1, T-box 1 transcription factor C, T-box protein 1, T-box transcription factor TBX1, TBX1C, Testis-specific T-box protein, TGA, VCFS
Símbolos de los genes TBX1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to the following amino acid sequence:TFVFEETRFTAVTAYQNHRITQLKIASNPFAKGFRDCDPEDWPRNHRPGALPLMSAFARSRNPVASPTQPSGTEKD
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 25 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6899
Especificidad de la prueba Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
For Research Use Only