Learn More
TBLR1 Antibody - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
188.00€ - 470.00€
Especificaciones
| Antígeno | TBLR1 |
|---|---|
| Dilución | Western Blot 1:500 - 1:1000, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:50 - 1:200 |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunofluorescence |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
18649041
|
Novus Biologicals
NBP2-94126-0.02ml |
0.02 mL |
188.00€
0.02 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
18624352
|
Novus Biologicals
NBP2-94126-0.1ml |
0.1 mL |
470.00€
0.10 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
TBLR1 Polyclonal antibody specifically detects TBLR1 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/ ImmunofluorescenceEspecificaciones
| TBLR1 | |
| Western Blot, Immunofluorescence | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Wnt Signaling Pathway | |
| PBS (pH 7.3), 50% glycerol | |
| 79718 | |
| IgG | |
| Affinity purified |
| Western Blot 1:500 - 1:1000, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:50 - 1:200 | |
| Polyclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human, Mouse | |
| C21, DC42, F-box-like/WD repeat-containing protein TBL1XR1, FLJ12894, IRA1Transducin beta-like 1X-related protein 1, nuclear receptor co-repressor/HDAC3 complex subunit, Nuclear receptor corepressor/HDAC3 complex subunit TBLR1, TBLR1TBL1-related protein 1, transducin (beta)-like 1 X-linked receptor 1, transducin (beta)-like 1X-linked receptor 1 | |
| Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 120-170 of human TBLR1 (NP_078941.2). QQGSAKNGENTANGEENGAHTIANNHTDMMEVDGDVEIPPNKAVVLRGHES | |
| Primary | |
| Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. |