missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TBL3 Antibody, DyLight 550, Novus Biologicals™

Código de producto. 18143810 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18143810 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18143810 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP297803R

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

TBL3 Polyclonal specifically detects TBL3 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TBL3
Aplicaciones Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 550
Dilución Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen SAZDWD repeat-containing protein SAZD, transducin (beta)-like 3, transducin beta-like protein 3, WD-repeat protein SAZD
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human TBL3 fragment.
Método de purificación Antigen Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10607
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.