Learn More
TBL1 Antibody (2B6), Novus Biologicals™
Código de producto. 18410750 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.01 miligramo
18410750 0.1 mg 0.01 miligramo
1 options
Código de producto. 18410750
Marca: Novus Biologicals H00006907M07
Mouse Monoclonal Antibody
TBL1 Monoclonal antibody specifically detects TBL1 in Human samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Proximity Ligation Assay, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno TBL1
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Proximity Ligation Assay, Sandwich ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 2B6
Conjugado Unconjugated
Formulación In 1x PBS, pH 7.4
N.º de referencia del gen NP_005638
Alias de gen EBI, SMAP55, TBL1transducin (beta)-like 1, transducin (beta)-like 1X-linked, X-linked
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno TBL1X (NP_005638, 478 a.a. ~ 577 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa. LASASFDSTVRLWDIERGVCTHTLTKHQEPVYSVAFSPDGKYLASGSFDKCVHIWNTQSGNLVHSYRGTGGIFEVCWNARGDKVGASASDGSVCVLDLRK
Método de purificación IgG purified
Cantidad 0.1 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Wnt Signaling Pathway
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6907
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Aliquot and store at -20°C or -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG2b κ