Learn More
TBK1 Antibody, Novus Biologicals™
Código de producto. 18626052 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
18626052 100 μg 100 microlitros
18695934 50 μg 50 microlitros
2 options
Código de producto. 18626052
Proveedor: Novus Biologicals NBP297957100ul
Rabbit Polyclonal Antibody
TBK1 Polyclonal antibody specifically detects TBK1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno TBK1
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry-Paraffin 1:50-1:200
Formulación PBS (pH 7.0)
Alias de gen EC 2.7.11, EC 2.7.11.1, FLJ11330, NAK serine/threonine-protein kinase TBK 1, NAKserine/threonine-protein kinase TBK1, NF-kappa-B-activating kinase, T2K, TANK-binding kinase 1NF-kB-activating kinase, TBK 1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human TBK1 fragment.
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Protein Kinase, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 29110
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG