missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TBK1 Antibody - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. p-200062589 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.02 mL
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.02 ml
0.10 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18695880 0.02 mL 0.02 ml
18670661 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18695880 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP2939210.02ml

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

TBK1 Polyclonal antibody specifically detects TBK1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TBK1
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500 - 1:1000, Immunohistochemistry 1:50-1:200, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200
Formulación PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Alias de gen EC 2.7.11, EC 2.7.11.1, FLJ11330, NAK serine/threonine-protein kinase TBK 1, NAKserine/threonine-protein kinase TBK1, NF-kappa-B-activating kinase, T2K, TANK-binding kinase 1NF-kB-activating kinase, TBK 1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 500-600 of human TBK1 (NP_037386.1). DIHTKLLRLSSSQGTIETSLQDIDSRLSPGGSLADAWAHQEGTHPKDRNVEKLQVLLNCMTEIYYQFKKDKAERRLAYNEEQIHKFDKQKLYYHATKAMTH
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.02 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Protein Kinase, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 29110
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.