missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TBK1 Antibody (108A429), Janelia Fluor™ 549, Novus Biologicals™

Código de producto. 18795830 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18795830 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18795830

Marca: Novus Biologicals NB10056705JF549

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

TBK1 Monoclonal antibody specifically detects TBK1 in Human, Mouse, Rat, Bovine, Canine samples. It is validated for Western Blot, Simple Western, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Gene Knock-Out
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TBK1
Aplicaciones Western Blot, Simple Western, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation
Clasificación Monoclonal
Clon 108A429
Conjugado Janelia Fluor 549
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen EC 2.7.11, EC 2.7.11.1, FLJ11330, NAK serine/threonine-protein kinase TBK 1, NAKserine/threonine-protein kinase TBK1, NF-kappa-B-activating kinase, T2K, TANK-binding kinase 1NF-kB-activating kinase, TBK 1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno A synthetic peptide corresponding to amino acids 563-577 (YYQFKKDKAERRLAYC) of human TBK1 was used as immunogen for this antibody (NP_037386).
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Protein Kinase, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 29110
Especies diana Human, Mouse, Rat, Bovine, Canine
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.