missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tbj51 Antibody, DyLight 550, Novus Biologicals™

Código de producto. 18577646 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18577646 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18577646 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP318235R

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Tbj51 Polyclonal antibody specifically detects Tbj51 in Protozoa samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Tbj51
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 550
Dilución Western Blot
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen Tb04.1H19.310, TPR-repeat-containing chaperone protein DNAJ
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic peptide from the C-terminal of Trypanosoma brucei brucei Tbj51 (aa. 605-705)
Método de purificación Peptide affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3656749
Especies diana Protozoa
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.