missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tbj51 Antibody, Alexa Fluor™ 350, Novus Biologicals™

Código de producto. 18583935 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18583935 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18583935

Marca: Novus Biologicals NBP318235AF350

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Tbj51 Polyclonal antibody specifically detects Tbj51 in Protozoa samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Tbj51
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Alexa Fluor 350
Dilución Western Blot
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen Tb04.1H19.310, TPR-repeat-containing chaperone protein DNAJ
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic peptide from the C-terminal of Trypanosoma brucei brucei Tbj51 (aa. 605-705)
Método de purificación Peptide affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3656749
Especies diana Protozoa
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.