Learn More
Abnova™ TBCB (Human) Recombinant Protein
Descripción
- Sequence: MEVTGVSAPTVTVFISSSLNTFRSEKRYSRSLTIAEFKCKLELLVGSPASCMELELYGVDDKFYSKLDQEDALLGSYPVDDGCRIHVIDHSGARLGEYEDVSRVEKYTISQEAYDQRQDTVRSFLKRSKLGRYNEEERAQQEAEAAQRLAEEKAQASSIPVGSRCEVRAAGQSPRRGTVMYVGLTDFKPGYWIGVRYDEPLGKNDGSVNGKRYFECQAKYGAFVKPAVVTVGDFPEEDYGLDEI
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | AAH05969 |
| ID de gen (Entrez) | 1155 |
| Nombre | tubulin folding cofactor B |
| Método de preparación | Wheat germ expression system |
| Pruebas de control de calidad | 125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue |
| Cantidad | 25 μg |
| Requisitos de almacenamiento | Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. |
| Alias de gen | CG22, CKAP1, CKAPI, MGC14625 |
| Símbolo de gen | TBCB |
| Especie | Wheat Germ (in vitro) |
| Mostrar más |