missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
TBCA Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
| Antígeno | TBCA |
|---|---|
| Concentración | 0.27 mg/mL |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
16859943
|
Proteintech
12304-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
16849943
|
Proteintech
12304-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
The protein encoded by this gene is a dual specificity protein kinase that belongs to the MAP kinase kinase family. This kinase specifically activates MAPK8/JNK1 and MAPK9/JNK2, and this kinase itself is phosphorylated and activated by MAP kinase kinase kinases including MAP3K1/MEKK1, MAP3K2/MEKK2,MAP3K3/MEKK5, and MAP4K2/GCK. This kinase is involved in the signal transduction mediating the cell responses to proinflammatory cytokines, and environmental stresses. Multiple alternatively spliced transcript variants encoding distinct isoforms have been found, but only one transcript variant has been supported and defined.Especificaciones
| TBCA | |
| Western Blot, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Rat, Mouse, Human | |
| O75347, P48428, Q6PEC1 | |
| 21371, 366995, 6902 | |
| TBCA Fusion Protein Ag2950 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| TBCA |
| 0.27 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
| CFA, TBCA, TCP1 chaperonin cofactor A, tubulin folding cofactor A, Tubulin specific chaperone A | |
| Tbca | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto