missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
The protein encoded by this gene is a dual specificity protein kinase that belongs to the MAP kinase kinase family. This kinase specifically activates MAPK8/JNK1 and MAPK9/JNK2, and this kinase itself is phosphorylated and activated by MAP kinase kinase kinases including MAP3K1/MEKK1, MAP3K2/MEKK2,MAP3K3/MEKK5, and MAP4K2/GCK. This kinase is involved in the signal transduction mediating the cell responses to proinflammatory cytokines, and environmental stresses. Multiple alternatively spliced transcript variants encoding distinct isoforms have been found, but only one transcript variant has been supported and defined.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | TBCA |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 0.27 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 |
| génica | TBCA |
| N.º de referencia del gen | O75347, P48428, Q6PEC1 |
| Alias de gen | CFA, TBCA, TCP1 chaperonin cofactor A, tubulin folding cofactor A, Tubulin specific chaperone A |
| Símbolos de los genes | Tbca |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?