missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TBC1D3I Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18593093 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.05 mg
Tamaño de la unidad:
50 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18593093 0.05 mg 50 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18593093

Marca: Novus Biologicals H00084218B01P

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Polyclonal Antibody

TBC1D3I Polyclonal antibody specifically detects TBC1D3I in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TBC1D3I
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500
Formulación PBS (pH 7.4)
N.º de referencia del gen AAH78140.1
Alias de gen PRC17, prostate cancer gene 17 protein, protein TRE17-alpha, Rab GTPase-Activating Protein PRC17, TBC1 domain family member 3, TBC1 domain family member 3I, TBC1 domain family member-like, TBC1D3, TBC1D3A
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno TBC1D3I (AAH78140.1, 1 a.a. - 291 a.a.) full-length human protein. MDVVEVAGSWWAQEREDIIMKYEKGHRAGLPEDKGPKPFRSYNNNVDHLGIVHETELPPLTAREAKQIRREISRKSKWVDMLGDWEKYKSSRKLIDRAYKGMPMNIRGPMWSVLLNTEEMKMKNPGRYQIMKEKGKRSSEHIQRIDRDVSGTLRKHIFFRDRYGTKQRELLHILLAYEEYNPEVGYCRDLSHIAALFLLYLPEEDAFWALVQLLASERHSLQGFHSPNGGTVQGLQDQQEHVVATSQPKTMGHQSASRRRPGVARGHVFATGSLIPGPGMRTLCSSILGPL
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.05 mg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 102724862
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Aliquot and store at -20°C or -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.