missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TBC1D13 Antibody (OTI2C5), Biotin, Novus Biologicals™

Código de producto. 18118856 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18118856 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18118856 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP274450B

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

TBC1D13 Monoclonal specifically detects TBC1D13 in Human, Mouse, Rat, Canine, Monkey samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TBC1D13
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon OTI2C5
Conjugado Biotin
Dilución Western Blot, Immunohistochemistry
Formulación PBS with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen FLJ10743, TBC1 domain family member 13, TBC1 domain family, member 13
Símbolos de los genes TBC1D13
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length recombinant protein of human TBC1D13 (NP_060671) produced in HEK293T cells.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Disciplina de investigación Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 54662.0
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.