missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
TAZ Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
| Antígeno | TAZ |
|---|---|
| Concentración | 0.46 mg/mL |
| Aplicaciones | Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
16822285
|
Proteintech
23306-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
16812285
|
Proteintech
23306-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
WW domain-containing transcription regulator protein 1 (WWTR1) is a transcriptional coactivator which acts as a downstream regulatory target in the Hippo signaling pathway that plays a pivotal role in organ size control and tumor supression by restricting proliferation and promoting apoptosis. The core of this pathway is composed of a kinase cascade wherein STK3/MST2 and STK4/MST1, in complex with its regulatory protein SAV1, phosphorylates and activates LATS1/2 in complex with its regulatory protein MOB1. In turn, MOB1 phosphorylates and inactivates YAP1 oncoprotein and WWTR1/TAZ. WWTR1 enhances PAX8 and NKX2-1/TTF1-dependent gene activation. WWTR1 regulates the nuclear accumulation of SMADS and has a key role in coupling them to the transcriptional machinery such as the mediator complex. WWTR1 also regulates embryonic stem-cell self-renewal and promotes cell proliferation and epithelial-mesenchymal transition.Especificaciones
| TAZ | |
| Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human | |
| Q9GZV5 | |
| 25937 | |
| TAZ Fusion Protein Ag19659 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| WWTR1 |
| 0.46 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| TAZ, WWTR1 | |
| WWTR1 | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |
¿Detecta una oportunidad de mejora?
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.