missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TAZ Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. 16822285 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16822285 20 μL 20 microlitros
16812285 150 μL 150 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16822285 Proveedor Proteintech N.º de proveedor 233061AP20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

WW domain-containing transcription regulator protein 1 (WWTR1) is a transcriptional coactivator which acts as a downstream regulatory target in the Hippo signaling pathway that plays a pivotal role in organ size control and tumor supression by restricting proliferation and promoting apoptosis. The core of this pathway is composed of a kinase cascade wherein STK3/MST2 and STK4/MST1, in complex with its regulatory protein SAV1, phosphorylates and activates LATS1/2 in complex with its regulatory protein MOB1. In turn, MOB1 phosphorylates and inactivates YAP1 oncoprotein and WWTR1/TAZ. WWTR1 enhances PAX8 and NKX2-1/TTF1-dependent gene activation. WWTR1 regulates the nuclear accumulation of SMADS and has a key role in coupling them to the transcriptional machinery such as the mediator complex. WWTR1 also regulates embryonic stem-cell self-renewal and promotes cell proliferation and epithelial-mesenchymal transition.

Especificaciones

Antígeno TAZ
Aplicaciones Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.46 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica WWTR1
N.º de referencia del gen Q9GZV5
Alias de gen TAZ, WWTR1
Símbolos de los genes WWTR1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno TAZ Fusion Protein Ag19659
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 25937
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.