missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tau, p Ser202, p Thr205 Antibody (AH36), Alexa Fluor™ 405, Novus Biologicals™

Código de producto. 18570827 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18570827 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18570827

Marca: Novus Biologicals NBP318265AF405

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

Tau Monoclonal antibody specifically detects Tau in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Tau
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon AH36
Conjugado Alexa Fluor 405
Dilución Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen DDPAC, FLJ31424, FTDP-17, G protein beta1/gamma2 subunit-interacting factor 1, MGC138549, microtubule-associated protein tau, MSTDMAPTL, MTBT1Neurofibrillary tangle protein, MTBT2, PHF-tau, PPND, tau, TAUPaired helical filament-tau
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic peptide of Human Phospho Tau (Ser202/Thr205)
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Alzheimers Research, Apoptosis, Cell Biology, Cellular Markers, Chaperone Mediated Autophagy (CMA), Cytokine Research, MAP Kinase Signaling, Neurodegeneration, Neuroscience, Phospho Specific, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4137
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.