missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tau Oligomeric Complex Antibody (TOC1) - Chimeric - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. 18632865 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mg
0.2 mg
Tamaño de la unidad:
0.02 miligramo
0.20 miligramo
Código de producto. Cantidad unitSize
18632865 0.2 mg 0.20 miligramo
18670495 0.025 mg 0.02 miligramo
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18632865

Marca: Novus Biologicals NBP3201620.2mg

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

Tau Oligomeric Complex Monoclonal antibody specifically detects Tau Oligomeric Complex in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Tau Oligomeric Complex
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon TOC1
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS
Alias de gen Tau Oligomeric Complex 1, TOC1, TOC-1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno The original antibody was generated by immunizing a mouse with electro eluted cross-linked Tau dimers.
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.2 mg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C for up to 3 months. For longer storage, aliquot and store at -20°C.
Formulario Purified
Isotype IgG κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.