Descripción
Tau Monoclonal antibody specifically detects Tau in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Tau |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | S03-9I2 |
| Concentración | 0.3 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | 50mM Tris-Glycine(pH 7.4), 0.15M NaCl, 40% Glycerol, 0.05% BSA |
| Alias de gen | DDPAC, FLJ31424, FTDP-17, G protein beta1/gamma2 subunit-interacting factor 1, MGC138549, microtubule-associated protein tau, MSTDMAPTL, MTBT1Neurofibrillary tangle protein, MTBT2, PHF-tau, PPND, tau, TAUPaired helical filament-tau |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | A synthetic peptide of human Tau (Uniprot # P10636) |
| Mostrar más |