missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tau Antibody (S03-9I2), Novus Biologicals™

Código de producto. 18675054 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18675054 100 μg 100 microlitros
18632454 50 μg 50 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18675054 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP320059100ul

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

Tau Monoclonal antibody specifically detects Tau in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Tau
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon S03-9I2
Concentración 0.3 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación 50mM Tris-Glycine(pH 7.4), 0.15M NaCl, 40% Glycerol, 0.05% BSA
Alias de gen DDPAC, FLJ31424, FTDP-17, G protein beta1/gamma2 subunit-interacting factor 1, MGC138549, microtubule-associated protein tau, MSTDMAPTL, MTBT1Neurofibrillary tangle protein, MTBT2, PHF-tau, PPND, tau, TAUPaired helical filament-tau
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthetic peptide of human Tau (Uniprot # P10636)
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Alzheimers Research, Apoptosis, Cell Biology, Cellular Markers, Chaperone Mediated Autophagy (CMA), Cytokine Research, MAP Kinase Signaling, Neurodegeneration, Neuroscience, Phospho Specific, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4137
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.