Learn More
Novus Biologicals™ TATA Element Modulatory Factor 1 Antibody, Novus Biologicals™
Código de producto. 30048437 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μg
Tamaño de la unidad:
20 microgramos
30048437 20 μg 20 microgramos
1 options
Código de producto. 30048437
Marca: Novus Biologicals™ NBP330235
Rabbit Polyclonal Antibody
TATA Element Modulatory Factor 1 Polyclonal antibody specifically detects TATA Element Modulatory Factor 1 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno TATA Element Modulatory Factor 1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Formulación Tris-buffered Saline 0.1% BSA
Alias de gen TATA element modulatory factor 1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno between 600 and 650
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 20 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7110
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG