Learn More
Novus Biologicals™ Tat-Beclin 1 D11 Autophagy Inducing Peptide - Retroinverso form
Tienda Bio Techne ProductosEspecificaciones
Especificaciones
| Especie | Non-species Specific |
| Contenido y almacenamiento | Store at -20°C in powder form. Store at -80°C once reconstituted. |
| Alias de gen | Autophagy Inducing peptide, Tat-Beclin, Tat-Beclin 1, Tat-Beclin 1 peptide, Tat-Beclin peptide, Tat-D11 |
| Peso molecular | MolecularWeight-theroretical: 3.08 kDa |
| Cantidad | 1 mg |
| Categoría de investigación | Autophagy |
| Tampón de almacenamiento | This product is supplied lyophilized. Purity is ≥ to 97% (HPLC) |