Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array, Human nNOS Signaling at Neuronal Synapses, Fast 96-well
Estas placas de 96 pocillos están preconfiguradas con los ensayos de expresión génica TaqMan™ más apropiados para un proceso biológico específico, una vía o un estado de enfermedad. Cada placa contiene ensayos predefinidos y controles endógenos desecados en los pocillos, listos para una evaluación precisa de toda la firma del gen en un solo experimento.
Marca:  Applied Biosystems™ 4418808
Código de producto. 10466734
  • 253.00€ / 1 set
Descripción
  • Estas placas de 96 pocillos están preconfiguradas con los ensayos de expresión génica TaqMan™ más apropiados para un proceso biológico, una vía o un estado de enfermedad específicos.
  • Cada placa contiene ensayos predefinidos y controles endógenos secados en los pocillos, listos para una evaluación precisa de una firma génica completa en un único y sencillo experimento.
  • La placa de 96 pocillos de matriz de señalización de la eNOS humana en sinapsis neuronales TaqMan™ contiene:
    • 28 ensayos para genes relacionados con la señalización de la nNOS en sinapsis neuronales
    • 4 ensayos para genes candidatos de control endógeno
    • Todos los ensayos están por triplicado en la placa.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Placa de matriz
Humano
Secado
MGB (Minor Groove Binder) (3'), Quencher no fluorescente (3'), FAM (5')
TaqMan™
Rapidez
Placa de 96 matrices
Cada pocillo de placa de matriz TaqMan™ contiene un solo ensayo TaqMan™ para una reacción de 10µ l. Las placas se pueden almacenar a temperatura ambiente o a 4° C.
Ensayo TaqMan para una reacción de 10 uL
FAM
1 x 96-well plate
Neurobiología, vías relacionadas con biomarcadores, desarrollo, transducción de señales
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array, Human nNOS Signaling at Neuronal Synapses, Fast 96-well > Para utilizar con (aplicación): Vías relacionadas con biomarcadores, desarrollo, neurobiología, transducción de señales