Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array Human AHR Pathway
Marca: Applied Biosystems™ 4414146
156.67 EUR hasta el 2024-09-28
Use el código promocional "21626" para aplicar la oferta.
Alertas:
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21626
Descripción
Estas placas de 96 pocillos están preconfiguradas con los ensayos de expresión génica TaqMan™ más apropiados para un proceso biológico específico, una vía o un estado de enfermedad. Cada placa contiene ensayos predefinidos y controles endógenos desecados en los pocillos, listos para una evaluación precisa de toda la firma del gen en un solo experimento. Los ensayos TaqMan (conjuntos de sondas TaqMan y primers de PCR) se consideran el estándar de oro en el análisis de expresión génica, lo que le permite lograr una alta especificidad y sensibilidad y un amplio rango dinámico.- Amplias colecciones: elija entre más de 130 matrices y placas de firma génica TaqMan™ prediseñadas o personalice su propia placa, seleccionando cualquiera de nuestros 1,3 millones de ensayos inventariados entre 24 especies
- Asequible: pedido mínimo de una sola placa de firma génica o seis placas personalizadas
- Práctico: sonda TaqMan seca y los juegos de cebadores suministrados en placas de 96 pocillos; simplemente agregue la mezcla maestra y la muestra, luego ejecute
- Resultados rápidos: el formato rápido normalmente proporciona resultados en una hora
Especificaciones
Cada pocillo de placa de matriz TaqMan™ contiene un solo ensayo TaqMan™ para una reacción de 20µ l. Las placas se pueden almacenar a temperatura ambiente o a 4° C. | |
placa de 96 pocillos | |
MGB (Minor Groove Binder) (3'), Quencher no fluorescente (3'), FAM (5') | |
TaqMan™ | |
Apoptosis, transducción de la señal, regulación génica, matriz extracelular y adhesión celular, vías relacionadas con biomarcadores, desarrollo | |
1 reacción de 20 μl |
Secado | |
Estándar | |
FAM | |
1 standard plate | |
Humano |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.