Learn More
Cytiva ADN polimerasa Taq (clonada)
Código de producto. p-4007229 Tienda Cytiva Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 x 250 U
250U
4 x 250 U
Tamaño de la unidad:
1000 unidades
cada uno
10371425 250U cada uno
10764237 4 x 250 U 1000 unidades
10629275 10 x 250 U cada uno
3 options
Código de producto. 10371425
Marca: Cytiva 27079804
Para PCR y otros procedimientos que requieren actividad de ADN polimerasa a temperaturas elevadas
Una unidad incorpora 10 nmol de nucleótidos totales en material insoluble o ácido en 30 minutos a 70 °C en un volumen total de 50 μl.
  • Pureza: Sin nucleasa inespecífica detectable ni actividades de endonucleasa de restricción Taq I
  • Concentración: 5000 unidades/ml
  • Pruebas funcionales: Probada en PCR
  • Tampón de almacenamiento: 50 mM de Tris-HCl (pH 7,5), 5 mM de DTT, 0,1 mM de EDTA, 50 % glicerol, estabilizadores
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 5000 U/ml
Contenido y almacenamiento 100 mM de Tris HCl, pH 9, 15 mM de MgCl2 y 500 mM de KCl. Almacenar a -20°C
pH 7,5
Grado de pureza o calidad Sin nucleasa inespecífica detectable ni actividades de endonucleasa de restricción Taq I
Cantidad 250U
Para utilizar con (aplicación) PCR estándar
Nombre del producto
  • Taq DNA Polymerase (cloned), 250 units
Indicaciones de peligro
  • EUH210-Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.
Otros peligros
  • UNKNOWN ACUTE-1.6% de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida.
  • UNKNOWN AQUATIC-Contiene 1.6% de componentes de toxicidad desconocida para el medio ambiente acuático.