Learn More
Cytiva ADN polimerasa Taq (clonada)
Código de producto. 10764237 Tienda Cytiva Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 x 250 U
250U
4 x 250 U
Tamaño de la unidad:
1000 unidades
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10764237 4 x 250 U 1000 unidades
10371425 250U cada uno
10629275 10 x 250 U cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10764237 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 27079805
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Para PCR y otros procedimientos que requieren actividad de ADN polimerasa a temperaturas elevadas
Una unidad incorpora 10 nmol de nucleótidos totales en material insoluble o ácido en 30 minutos a 70 °C en un volumen total de 50 μl.
  • Pureza: Sin nucleasa inespecífica detectable ni actividades de endonucleasa de restricción Taq I
  • Concentración: 5000 unidades/ml
  • Pruebas funcionales: Probada en PCR
  • Tampón de almacenamiento: 50 mM de Tris-HCl (pH 7,5), 5 mM de DTT, 0,1 mM de EDTA, 50 % glicerol, estabilizadores
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 5000 U/ml
Contenido y almacenamiento 100 mM de Tris HCl, pH 9, 15 mM de MgCl2 y 500 mM de KCl. Almacenar a -20°C
pH 7,5
Grado de pureza o calidad Sin nucleasa inespecífica detectable ni actividades de endonucleasa de restricción Taq I
Cantidad 4 x 250 U
Para utilizar con (aplicación) Standard PCR