Descripción
Una unidad incorpora 10 nmol de nucleótidos totales en material insoluble o ácido en 30 minutos a 70 °C en un volumen total de 50 μl.
- Pureza: Sin nucleasa inespecífica detectable ni actividades de endonucleasa de restricción Taq I
- Concentración: 5000 unidades/ml
- Pruebas funcionales: Probada en PCR
- Tampón de almacenamiento: 50 mM de Tris-HCl (pH 7,5), 5 mM de DTT, 0,1 mM de EDTA, 50 % glicerol, estabilizadores
Especificaciones
Especificaciones
| Concentración | 5000 U/ml |
| Contenido y almacenamiento | 100 mM de Tris HCl, pH 9, 15 mM de MgCl2 y 500 mM de KCl. Almacenar a -20°C |
| pH | 7,5 |
| Grado de pureza o calidad | Sin nucleasa inespecífica detectable ni actividades de endonucleasa de restricción Taq I |
| Cantidad | 10 x 250 U |
| Para utilizar con (aplicación) | PCR estándar |