missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ TAPP1/PLEKHA1 Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 30046729 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
30046729 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30046729

Marca: Novus Biologicals™ NBP329906

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

TAPP1/PLEKHA1 Polyclonal antibody specifically detects TAPP1/PLEKHA1 in Human samples. It is validated for Immunoprecipitation
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TAPP1/PLEKHA1
Aplicaciones Immunoprecipitation
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Formulación Tris-citrate/phosphate pH 7 -8.
Alias de gen family A (phosphoinositide bindingspecific) member 1, PH domain-containing family A member 1, pleckstrin homology domain containing, family A (phosphoinositide bindingspecific) member 1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Between 354 and 404
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 59338
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.