Learn More
Varilla de tántalo, 2,8 mm de diámetro, 99,95 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Forma: Aprox. 102 g/m
212.00€ - 674.00€
CAS | 7440-25-7 |
---|---|
Fórmula molecular | Ta |
Peso molecular (g/mol) | 180.95 |
Número MDL | MFCD00011252 |
Clave InChI | GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | tantalum, elemental, hydride, tantalum-181, tantalum, metal and oxide dust, tantal, tantalum, metal, powder, foil, wire, rod |
PubChem CID | 23956 |
ChEBI | CHEBI:33348 |
Nombre IUPAC | tántalo |
SMILES | [Ta] |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11384488
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
042371.BU |
25 cm |
212.00€
25 cm |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11374488
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
042371.BY |
100 cm |
674.00€
100 cm |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
7440-25-7 | |
180.95 | |
GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N | |
23956 | |
tántalo |
Ta | |
MFCD00011252 | |
tantalum, elemental, hydride, tantalum-181, tantalum, metal and oxide dust, tantal, tantalum, metal, powder, foil, wire, rod | |
CHEBI:33348 | |
[Ta] |
Especificaciones
Tantalum | |
7440-25-7 | |
99.95% (Metals basis) | |
MFCD00011252 | |
GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N | |
tántalo | |
23956 | |
Odorless |
Gris a plata | |
Gray to silver rod | |
Ta | |
tantalum, elemental, hydride, tantalum-181, tantalum, metal and oxide dust, tantal, tantalum, metal, powder, foil, wire, rod | |
[Ta] | |
180.95 | |
CHEBI:33348 | |
Varilla, ≈102 g/m |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'einecsNumber' : 231-135-5
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
RUO – Research Use Only