Learn More
Thermo Scientific™ Tango™ CCR1-bla U2OS DA Assay Kit
The Tango™ CCR1-bla U2OS DA cells contain the human Chemokine (C-C Motif) Receptor 1 (CCR1) linked to a TEV protease site and a Gal4-VP16 transcription factor stably integrated into the Tango™ GPCR-bla U2OS parental cell line.
Marca: Thermo Scientific™ K1793
Detalles adicionales : Peso : 0.05000kg
Descripción
The Tango™ CCR1-bla U2OS DA cells contain the human Chemokine (C-C Motif) Receptor 1 (CCR1) linked to a TEV protease site and a Gal4-VP16 transcription factor stably integrated into the Tango™ GPCR-bla U2OS parental cell line. This parental cell line stably expresses a beta-arrestin/TEV protease fusion protein and the beta-lactamase (bla) reporter gene under the control of a UAS response element.
The Tango™ CCR1-bla U2OS DA cells have been functionally validated for Z' factor and EC50 concentrations of established ligands. In addition, Tango™ CCR1-bla U2OS DA cells have been tested for assay performance under variable conditions. These data are found in the Validation & Assay Performance Summary for each product. Division Arrested cells are irreversibly division arrested using a low-dose treatment of Mitomycin C, and have no apparent toxicity or change in cellular signal transduction.
Especificaciones
NM_001295 | |
Células de división detenida | |
Cola de GRPR GPCR | |
Fluorescente | |
CCR1 | |
Origen del clon unicelular | |
GPCR (receptores acoplados a proteína G) | |
Punto final | |
U2 | |
Kit de ensayo Tango™ CCR1-bla U2OS DA | |
Tango™ |
Selección de arrestina beta basada en células | |
Kit de ensayo K1793 Tango™ CCR1-bla U2OS DA Cada kit contiene cantidades suficientes de células de división detenida (DA) y sustrato para ensayar en 1 placa de 384 pocillos. (Otros materiales se solicitan por separado; consulte el protocolo). Incluye: • Células Tango™ CCR1-bla U2OS DA • Kit de carga LiveBLAzer™-FRET B⁄G, 70 µg • Solución D • Protocolo de ensayo Tango™ CCR1-bla U2OS DA • Protocolo de carga LiveBLAzer™-FRET B⁄G • Certificado de análisis Las células Tango™ CCR1-bla U2OS DA se envían con hielo seco y deben almacenarse en nitrógeno líquido inmediatamente después de su recepción. |
|
Kit de ensayo Tango™ CCR1-bla U2OS DA, 1 kit, línea celular U2OS, método de detección fluorescente, objetivo quimiomodulable GPCR, indicador BLA (beta-lactamasa), almacenamiento en nitrógeno líquido | |
Farmacología y biofarmacología, identificación y validación de dianas y secuencias líder | |
El kit de ensayo Tango™ CCR1-bla U2OS DA contiene cantidades suficientes de células de división detenida (DA) y sustrato para ensayar 1 placa de 384 pocillos. (Otros materiales se requieren por separado; consulte el protocolo). Incluye: Células Tango™ CCR1-bla U2OS DA, kit de carga LiveBLAzer™-FRET B/G, 70 μg, solución D, protocolo de ensayo Tango™ CCR1-bla U2OS DA, protocolo de carga LiveBLAzer™-FRET B/G, certificado de análisis | |
GeneBLAzer™ | |
1 kit | |
BLA (betalactamasa) | |
CCR1 | |
U2OS | |
GPCR |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.