Learn More
TAMRA Antibody (5G5), Novus Biologicals™
Código de producto. p-200070966 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mg
Tamaño de la unidad:
0.03 miligramo
18773394 0.025 mg 0.03 miligramo
1 options
Código de producto. 18773394
Marca: Novus Biologicals NBP2224720.025mg
Mouse Monoclonal Antibody
TAMRA Monoclonal specifically detects TAMRA in Non-species specific samples. It is validated for Western Blot, Immunoprecipitation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno TAMRA
Aplicaciones Western Blot, Immunoprecipitation
Clasificación Monoclonal
Clon 5G5
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:1000, Immunoprecipitation 10 ug
Alias de gen BP-25606, F07-0040, TAMRA Azide, TAMRA Azide, isomer 5, tetramethylrhodamine azide
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno TAMRA molecule
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.025 mg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especificidad de la prueba This antibody reacts with Chemical.
Especies diana Non-species specific
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
For Research Use Only