Learn More
Gilac™ Tampico Oven Broom
Click to view available options
Anchura (métrico):
38 cm
50 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Special brush for bakery and pastry.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Broom Head |
| Código de color | Orange |
| Esterilidad | No estéril |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Anchura (métrico) | 38 cm |
| Anchura (imperial) | 15 in. |
| Color-coded | Yes |
| Material | Wood |