Learn More
DWK Life Sciences Tapa con precinto, cuello estrecho, en PP, azul, para frascos con rosca en vidrio cal-soda
16.75 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23258" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "23258" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Tamaño de rosca (métrico):
GL 32
GL 45
Descripción
Tapón de rosca sin revestimiento de polipropileno azul, a prueba de manipulación para frascos de vidrio sodocálcico de boca estrecha/forma alta con rosca DIN.
- Anillo a prueba de manipulación
- Sin revestimiento
- Rosca DIN de forma alta
Especificaciones
Diámetro (métrico) | 45 mm |
Descripción | Tapón de rosca a prueba de manipulación |
Para utilizar con (aplicación) | Almacenamiento de muestras y reactivos; recogida de muestras; transporte y transporte |
Material | Polipropileno |
Cantidad | 10/paq. |
Tamaño de rosca (métrico) | GL 32 |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |