Learn More
Cytiva Medio TALON™ Superflow
Código de producto. p-4415995 Tienda Cytiva Productos
Click to view available options
Cantidad:
10 ml
50 ml
Tamaño de la unidad:
10 ML
50 ml
Código de producto. 11658893
Marca: Cytiva 28957499
Ofrece una selectividad diferente a la de los medios cargados con níquel. Medio Superflow TALON™ Cytiva que se utiliza para la purificación de proteínas recombinantes marcadas con histidina mediante IMAC.
Características:
  • Ligando - Cobalto-IMAC Superflow TALON
  • Matriz - Agarosa entrecruzada, 6 %
  • Tamaño de partícula: de 60 a 160 μm
  • Capacidad de unión/ml: hasta 20 mg de proteína marcada con histidina
  • Intervalo de funcionamiento de estabilidad de pH: 3 a 12
  • Limpieza «in situ» (CIP) con estabilidad de pH: de 2 a 14 Co2+medio simple
  • Tamaño completo del envase: 10 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 10 ml
Para utilizar con (aplicación) Para la purificación de proteínas recombinantes etiquetadas con histidina e inmovilizadas por cromatografía de afinidad con metal
Requisitos de almacenamiento 4°C a 8°C
Capacidad de unión Hasta 20 mg de proteína marcada con histidina
Tipo de producto Medios Superflow Talon
Tamaño de partículas 60 - 160 μm
Matriz Agarosa entrecruzada al 6 %
Intervalo de pH De 3 a 12
Tampón de almacenamiento Etanol al 20 %
Tipo de ligando Talon Superflow Cobalto-IMAC
compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P235-Mantener en lugar fresco.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .