Learn More
BICASA Tall Laboratory Cabinet with Double Doors
Código de producto. 30057585 Tienda BICASA Productos
Change view
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
1200 x (480 + 20) x 2030 mm
900 x (480 + 20) x 203 mm
Color:
Antracita
Azul
Rojo
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) Color unitSize
30057585 900 x (480 + 20) x 203 mm Azul cada uno
30057569 900 x (480 + 20) x 203 mm Antracita cada uno
30057588 900 x (480 + 20) x 203 mm Rojo cada uno
30057595 1200 x (480 + 20) x 2030 mm Antracita cada uno
30057568 1200 x (480 + 20) x 2030 mm Azul cada uno
30057612 1200 x (480 + 20) x 2030 mm Rojo cada uno
6 options
Código de producto. 30057585
Marca: BICASA TCD.0900.2003B
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
TALL storage cabinet is made from fire-retardant particleboard and has 4 shelves.
  • Tall Storage Cabinet
  • EN 16121:2017 certified / complied
  • Metal frame levelling plinth
  • Light Grey matt bonderized Polyurethane powder coating
  • Fire-retardant particleboard BODY 19 mm thickness
  • Light Grey color (2 decorative)
  • Steel sheet shelves (height-adjustable)
  • Light Grey matt bonderized Polyurethane powder coating
  • Solid hinged door
  • 270° opening Automatic hold-closing
  • Ergonomic anodized and painted aluminum handle
  • Wardrobe lock with bar as standard
Especificaciones
Tipo de producto Storage Unit
Color Azul
Tipo de cabina Storage
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 900 x (480 + 20) x 203 mm
Tipo de puerta Double
Material del bastidor Melamine
N.º de puertas 2
N.º de cajones None
N.º de estantes 4
Tipo de tapón None
Anchura (imperial) 35.4 in.
Anchura (métrico) 900 mm
Con ruedas giratorias No
Material Melamine